Läs mer
Texwipe™ Polysat™ Förmättade polypropentorkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
11 x 7 tum. (27,9 x 17,7 cm)
11 x 9 tum. (28 x 23 cm)
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/Förpackning
800/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 1200
Paket med 200
Paket med 480
Beskrivning
- Tillverkad av ett mjukt, 100 % smältblåst polypropensubstrat
- Förmättad med 70 % isopropylalkohol/30 % avjoniserat vattenlösning
- Låg partikelgenerering och låga halter av lösningsmedelsextraherbara ämnen
Beställningsinfo
Finns bekvämt förpackad i en återförslutningsbar FlexPack™ eller bulk packad i en lätt att bära, återförslutbar väska.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvätad torkduk |
| Längd (engelska) | 11 tum |
| Längd (metrisk) | 27.9 cm |
| Bredd (engelska) | 11 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.8 cm |
| Material | Polypropen |
| Basvikt | 35 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Mått (L x B) | 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) |
| För användning med (applikation) | Designad för rengöring av utrustning och andra miljöytor under och efter produktionsflödet, lämplig för att torka av utsidan av produktionsutrustning i kontrollerade miljöer |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: isopropanol