Läs mer
Texwipe™ Ångsterilisering kemisk indikatoretikett
Produktkod. 15655179 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
4 rullar
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15655179 Blått 4 rullar
1 options
Produktkod. 15655179 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX522A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9085.00 SEK
    7129.44 SEK / 4 rullar
    Save 1955.56 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-03-2027
Texwipes unika etikettmaterial förhindrar borttagning av skrivna data genom ångsteriliseringsprocessen. Vårt lim gör att etiketten kan tas bort efter autoklavprocessen och appliceras på nytt på ett spårningsformulär för permanent journalföring.
  • Designad och formaterad för datainspelning och provspårning
  • Indikatorbläck signalerar att autoklaven är klar
  • Avtagbar från glas, metall och steriliseringspåsens ytor
  • Inga rester
  • Specifikationer
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Typ av lim Akryl
    Färg Blått
    Formatera Märka
    Material Teslin
    Tryckteknik Laser
    Produkttyp Förtryckt steriliseringsindikator, autoklav
    Sterilitet Icke-steril
    För användning med (applikation) För kemisk indikator
    Livslängd 2 år
    Kvantitet 500/Pk.
    Storlek (engelska) 2 x 2 tum.
    Storlek (metrisk) 5.08 x 5.08 cm
    Mått (L x B) 2 x 2 tum
    Längd (engelska) 2 x 2 tum.
    Bredd (engelska) 5 cm
    Bredd (metrisk) 5 cm