Läs mer
Texwipe™ Sterila bomullssvabbar
Produktkod. 17435353 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Handtagsmaterial:
Polystyren
Trä
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Handtagsmaterial Förpackningsstorlek
17435353 Trä -
15823886 Polystyren Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17435353 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer STX705W
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av 100 % bomull av USP-kvalitet
  • Limmade till trä- eller polystyrenskaft med vattenbaserat lim
  • Automatiska processer med hög precision används för att göra svabbar med exakta och konsekventa toleranser
  • Lättöppnade, individuellt inslagna svabbar för att säkerställa sterilitet
  • Gammabestrålat till Sterility Assurance Level på 10-6 i enlighet med ANSI/AAMI/ISO11137
  • Försteriliserade svabbar eliminerar ompackning, dokumentation och validering av
  • autoklaverade svabbar
  • Batchkod och utgångsdatum markerade på varje förpackning
  • Inkluderar streckkod för lagerkontroll
  • Intyg om bestrålning och överensstämmelse bifogas
  • Förpackning märkt för global användning
Tillämpningar:
Diagnostisk provtagning, miljöövervakning och rengöring med lösningsmedel som IPA
Specifikationer
Längd (engelska) 6,1 tum
Produkttyp Svabb
Längd (metrisk) 155 mm
Längd (engelska) Handtag 5,3 tum
Längd (metriskt) handtag 137 mm
Material Bomull i USP-kvalitet
Bredd (engelska) Huvud 0,25 tum
Bredd (metriskt) huvud 6.4mm
Sterilitet Sterila
Handtagsmaterial Trä
Spetsmaterial Bomull