Läs mer
Texwipe™ Sterila bomullssvabbar
Produktkod. p-4841360 Handla allt Texwipe Produkter
Handtagsmaterial:
Polystyren
Trä
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15823886
Brand: Texwipe™ STX705P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av 100 % bomull av USP-kvalitet
  • Limmade till trä- eller polystyrenskaft med vattenbaserat lim
  • Automatiska processer med hög precision används för att göra svabbar med exakta och konsekventa toleranser
  • Lättöppnade, individuellt inslagna svabbar för att säkerställa sterilitet
  • Gammabestrålat till Sterility Assurance Level på 10-6 i enlighet med ANSI/AAMI/ISO11137
  • Försteriliserade svabbar eliminerar ompackning, dokumentation och validering av
  • autoklaverade svabbar
  • Batchkod och utgångsdatum markerade på varje förpackning
  • Inkluderar streckkod för lagerkontroll
  • Intyg om bestrålning och överensstämmelse bifogas
  • Förpackning märkt för global användning
Tillämpningar:
Diagnostisk provtagning, miljöövervakning och rengöring med lösningsmedel som IPA
Specifikationer
Längd (engelska) 6,1 tum
Produkttyp Svabb
Längd (metrisk) 155 mm
Längd (engelska) Handtag 5,3 tum
Längd (metriskt) handtag 137 mm
Material Bomull i USP-kvalitet
Bredd (engelska) Huvud 0,23 tum
Bredd (metriskt) huvud 6mm
Sterilitet Sterila
Handtagsmaterial Polystyren
Spetsmaterial Bomull