Läs mer
Texwipe™ Sterila polystyrenservetter
Produktkod. 17278879 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Bredd (engelska) Huvud:
0,22 tum.
Bredd (metriskt) huvud:
5,8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Huvud Bredd (metriskt) huvud
17278879 0,22 tum. 5,8 mm
16575930 0,22 tum. 5,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17278879 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer STX763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11170.00 SEK
    8940.06 SEK / Paket med 500
    Save 2229.94 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-02-2027
Texwipes Sterile Spun Polyester Swabs är konstruerade med 100 % polyester av USP-kvalitet, säkert fästa till trä- eller polystyrenhandtaget med ett vattenbaserat lim.
  • Miljöövervakning
  • Rengöring med kompatibla lösningar och lösningsmedel
  • Plockar upp fina pulver
  • Ytprovtagning
  • Insamling och transport av bakteriologiska prover
  • Specifikationer
    Längd (engelska) 6,1 tum
    Produkttyp Svabb
    Längd (metrisk) 155 mm
    Material Spunnen polyester av medicinsk kvalitet
    Bredd (engelska) Huvud 0,22 tum.
    Bredd (metriskt) huvud 5,8 mm
    Typ av handtag Polystyren
    Typ av lim Vattenbaserad
    Handtagsmaterial Polystyren
    Tipsstil Betydande
    Spetsmaterial Skumma