Läs mer
Texwipe™ Steril TechniSat™ Förmättade torkare
Produktkod. 15641907 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
1000 Torkare totalt/Cs.
20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs., 480 Wipers Total/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
15641907 1000 Torkare totalt/Cs. Paket med 1000
15712406 20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs., 480 Wipers Total/Cs. Paket med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15641907 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7625.00 SEK
    5922.28 SEK / Paket med 1000
    Save 1702.72 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Intyg om bestrålning, överensstämmelse och analys.
För ISO Klass 6 applikationer
  • Bindemedelsfri hydrotrasslad torkare av polyester/cellulosa förmättad med USP-kvalitet 70 % isopropylalkohol 30 % avjoniserat vatten, filtrerad genom 0,2 m μfilter
  • Gamma bestrålat till 10 -6 Sterility Assurance Level i enlighet med Association for Advancement of Medical Instrumentation
  • Låga halter av lösningsmedel som kan extraheras och partikelgenerering
Beställningsinfo
Parti och utgångsdatum tydligt markerade på varje förpackning. Förpackningsalternativ: Etui med 24 Flexpack (50 torkare per Flexpack) eller Flexpack med 20 torkare.
Uppfyllande
Gammastrålad till 10 -6 SAL i enlighet med riktlinjerna för Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Specifikationer
Produkttyp Förmättad torkare
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyestercellulosa
Mått (L x B) 11 x 9 tum. (28 x 23 cm)
För användning med (applikation) Designad för rengöring och polering av utrustning och miljöytor under och efter produktionsflödet
Förpackningsmängd 1000 Torkare totalt/Cs.
Mättnadslösning 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol