Innehåller
Intyg om bestrålning, överensstämmelse och analys.
För ISO Klass 6 applikationer
- Bindemedelsfri hydrotrasslad torkare av polyester/cellulosa förmättad med USP-kvalitet 70 % isopropylalkohol 30 % avjoniserat vatten, filtrerad genom 0,2 m μfilter
- Gamma bestrålat till 10 -6 Sterility Assurance Level i enlighet med Association for Advancement of Medical Instrumentation
- Låga halter av lösningsmedel som kan extraheras och partikelgenerering
Beställningsinfo
Parti och utgångsdatum tydligt markerade på varje förpackning. Förpackningsalternativ: Etui med 24 Flexpack (50 torkare per Flexpack) eller Flexpack med 20 torkare.
Uppfyllande
Gammastrålad till 10 -6 SAL i enlighet med riktlinjerna för Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förmättad torkare |
| Längd (engelska) | 11 tum |
| Längd (metrisk) | 28 cm |
| Bredd (engelska) | 11 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Mått (L x B) | 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) |
| För användning med (applikation) | Designad för rengöring och polering av utrustning och miljöytor under och efter produktionsflödet |
| Förpackningsmängd | 20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs., 480 Wipers Total/Cs. |
| Mättnadslösning | 70 % isopropylalkohol, 30 % avjoniserat vatten |
| Visa mer |