Läs mer
Texwipe™ Steril TechniSat™ Förmättade torkare
Produktkod. p-210527 Handla allt Texwipe Produkter
Förpackningsmängd:
1000 Torkare totalt/Cs.
20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs., 480 Wipers Total/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 480
Produktkod. 15712406
Brand: Texwipe™ TX3217
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Intyg om bestrålning, överensstämmelse och analys.
För ISO Klass 6 applikationer
  • Bindemedelsfri hydrotrasslad torkare av polyester/cellulosa förmättad med USP-kvalitet 70 % isopropylalkohol 30 % avjoniserat vatten, filtrerad genom 0,2 m μfilter
  • Gamma bestrålat till 10 -6 Sterility Assurance Level i enlighet med Association for Advancement of Medical Instrumentation
  • Låga halter av lösningsmedel som kan extraheras och partikelgenerering
Beställningsinfo
Parti och utgångsdatum tydligt markerade på varje förpackning. Förpackningsalternativ: Etui med 24 Flexpack (50 torkare per Flexpack) eller Flexpack med 20 torkare.
Uppfyllande
Gammastrålad till 10 -6 SAL i enlighet med riktlinjerna för Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Specifikationer
Produkttyp Förmättad torkare
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyestercellulosa
Mått (L x B) 11 x 9 tum. (28 x 23 cm)
För användning med (applikation) Designad för rengöring och polering av utrustning och miljöytor under och efter produktionsflödet
Förpackningsmängd 20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs., 480 Wipers Total/Cs.
Mättnadslösning 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Sterilitet Sterila
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol