Läs mer
Texwipe™ Steril Vertex™ Renrumstorkare
Produktkod. 16854581 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
Produktkod. Mått (L x B)
16854581 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
1 options
Produktkod. 16854581 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3044P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00 SEK
    3353.96 SEK / Paket med 125
    Save 966.04 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för ömtåliga ytor eller applikationer
Torkar med 70 % etylalkohol är mindre giftiga och irriterande för ögonen än IPA.
  • Bekräfta att stråldosen uppfyllde den specificerade dosen vid tidpunkten för mottagning
  • Uppfyll Sterility Assurance Level på 10 -6
  • 100% polyester med en mjuk känsla
  • Bearbetas på Texwipe Vertex tillverkningssystem
  • Kvartalsvis mikrobiell testning med Agarose Overlay och Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxintestning
  • Tillverkad i en ISO Klass 3 miljö med litet fysiskt fotavtryck i en mer hållbar process
Rengöringsutrustning och miljöytor; avlägsnande av kulturrester från kontaktplattor; torka av handskar; sista avtorkning efter desinfektion
Beställningsinfo
Trippelpåsad
Uppfyllande
Gamma bestrålat i enlighet med ANSI/AAM/ISO 11137; uppfyller FDA:s riktlinjer för medicinsk utrustning bakteriellt endotoxingräns på högst 20EU/enhet
Specifikationer
Produkttyp Vertex™ Torkar
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Stickad polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Kanter Sluten
Mått (L x B) 12 x 12 in. (30.48 x 30.48 cm)
För användning med (applikation) Rengöring av utrustning och miljöytor
Mättnadslösning 70 % denaturerad etanol och 30 % renat vatten
Sterilitet Sterila