Läs mer
Texwipe™ SterileWipe™ Sterila torra torkare
Produktkod. 15654977 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Material Förpackningsstorlek
15654977 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Polyester -
15664977 12 x 12 tum. Polyester Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15654977 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5325.00 SEK
    5079.34 SEK / Paket med 500
    Save 245.66 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Intyg om bearbetning och efterlevnad
För aseptiska renrum
Speciellt utvecklad för maximal kontroll av partikelkontamination i sterila miljöer.
SterileWipe LP
  • Stickad av 100% kontinuerlig filamentpolyester
  • Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion säkerställer maximal nötningsbeständighet och låga partikelvärden
  • Unikt stickmönster ger också större yta för högre absorptionsförmåga och ökad avtorkningseffektivitet
  • Mjuk och icke-nötande; idealisk för att torka av känsliga ytor
  • Ytvikt: 155 g/m 2
SterileWipe LP 10
  • Förseglad kanttorkare med no-run interlock dubbelstickad konstruktion av 100 % kontinuerlig filamentpolyester
  • Alla fyra kanter är termiskt förseglade för att förhindra frigöring av fibrer och partiklar
  • Designad för användning i en ISO Klass 4 renrum för att ytterligare säkerställa ultralåga partikelhalter och extraherbara nivåer
  • Idealisk för avtorkning och spillkontroll Ytvikt: 135 g/m 2
SterileWipe HS II
  • Blandning av 55 % cellulosa och 45 % polyester kombinerar naturlig fibers absorptionsförmåga med styrkan hos syntetfiber
  • Idealisk för applikationer där bakteriologisk kontaminering, partiklar och extraherbara ämnen är problem
  • Lämplig för användning i aseptiska miljöer inom läkemedels-, medicinteknisk- och biomedicinsk industri
  • Ytvikt: 67 g/m 2
Beställningsinfo
LP: 10 torkare/innerpåse, 10 innerpåsar/ytterpåse, fem ytterpåsar/fodral i lösningsmedelssäkra påsar. Partikoder och utgångsdatum tydligt markerade på varje förpackning. LP 10, HS II och AS 10: 20 torkare/innerpåse, fem innerpåsar/ytterpåsar, fem ytterpåsar/fodral i lösningsmedelssäkra påsar. Partikoder och utgångsdatum tydligt markerade på varje förpackning.
Uppfyllande
Alla torkare steriliserade med gammastrålning till en 10 -6 Sterility Assurance Level i enlighet med riktlinjerna för Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Specifikationer
Produkttyp Torkare för kemtvätt
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Basvikt 155
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Beskrivning AlphaWipe™ Torkare för kemtvätt
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) För aseptiska renrum
Sterilitet Sterila