Läs mer
Texwipe™ SterileWipe™ Sterila torra torkare
Produktkod. p-210675 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Material:
Polyester
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15664977
Brand: Texwipe™ TX3212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Intyg om bearbetning och efterlevnad
För aseptiska renrum
Speciellt utvecklad för maximal kontroll av partikelkontamination i sterila miljöer.
SterileWipe LP
  • Stickad av 100% kontinuerlig filamentpolyester
  • Dubbelstickad, no-run interlock-konstruktion säkerställer maximal nötningsbeständighet och låga partikelvärden
  • Unikt stickmönster ger också större yta för högre absorptionsförmåga och ökad avtorkningseffektivitet
  • Mjuk och icke-nötande; idealisk för att torka av känsliga ytor
  • Ytvikt: 155 g/m 2
SterileWipe LP 10
  • Förseglad kanttorkare med no-run interlock dubbelstickad konstruktion av 100 % kontinuerlig filamentpolyester
  • Alla fyra kanter är termiskt förseglade för att förhindra frigöring av fibrer och partiklar
  • Designad för användning i en ISO Klass 4 renrum för att ytterligare säkerställa ultralåga partikelhalter och extraherbara nivåer
  • Idealisk för avtorkning och spillkontroll Ytvikt: 135 g/m 2
SterileWipe HS II
  • Blandning av 55 % cellulosa och 45 % polyester kombinerar naturlig fibers absorptionsförmåga med styrkan hos syntetfiber
  • Idealisk för applikationer där bakteriologisk kontaminering, partiklar och extraherbara ämnen är problem
  • Lämplig för användning i aseptiska miljöer inom läkemedels-, medicinteknisk- och biomedicinsk industri
  • Ytvikt: 67 g/m 2
Beställningsinfo
LP: 10 torkare/innerpåse, 10 innerpåsar/ytterpåse, fem ytterpåsar/fodral i lösningsmedelssäkra påsar. Partikoder och utgångsdatum tydligt markerade på varje förpackning. LP 10, HS II och AS 10: 20 torkare/innerpåse, fem innerpåsar/ytterpåsar, fem ytterpåsar/fodral i lösningsmedelssäkra påsar. Partikoder och utgångsdatum tydligt markerade på varje förpackning.
Uppfyllande
Alla torkare steriliserade med gammastrålning till en 10 -6 Sterility Assurance Level i enlighet med riktlinjerna för Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Specifikationer
Produkttyp Torkare för kemtvätt
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester
Basvikt 131
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Beskrivning Vectra™ Alpha™ 10 Kemtvättstorkare
Mått (L x B) 12 x 12 tum.
För användning med (applikation) För aseptiska renrum
Sterilitet Sterila