Läs mer
Texwipe™ TechniCloth™ II Blandade torkare
Produktkod. 11575365 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
18 x 18 tum (46 x 46 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Paket med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11575365 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 300
11595365 18 x 18 tum (46 x 46 cm) -
11585365 12 x 12 tum. Paket med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11575365 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX1109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.29 SEK
    426.42 SEK / Paket med 300
    Save 18.87 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 6 och 7 applikationer
  • Tillverkad av en hydroentangled blandning av 55% cellulosa och 45% polyester och behandlad med ITW Texwipe egenutvecklad ytbehandling med ultralåga partiklar (ULP).
  • Minskar partikelbildningen avsevärt
  • ULP-finish formulerad för att motstå extraktion i vanliga lösningsmedel
Beställningsinfo
Ytvikt: 68 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Torrtork
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyestercellulosa
Basvikt 67
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Designad för kritiska miljöer där låg partikelgenerering och hög absorptionsförmåga är viktiga faktorer, utmärkt för användning i anläggningar för tillverkning av integrerade kretsar, kretskort och elektroniska komponenter