Läs mer
Texwipe™ TechniCloth™ II Blandade torkare
Produktkod. 11585365 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum.
18 x 18 tum (46 x 46 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
Paket med 150
Paket med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mått (L x B) unitSize
11585365 12 x 12 tum. Paket med 150
11575365 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 300
11595365 18 x 18 tum (46 x 46 cm) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11585365 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX1112
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
För ISO Klass 6 och 7 applikationer
  • Tillverkad av en hydroentangled blandning av 55% cellulosa och 45% polyester och behandlad med ITW Texwipe egenutvecklad ytbehandling med ultralåga partiklar (ULP).
  • Minskar partikelbildningen avsevärt
  • ULP-finish formulerad för att motstå extraktion i vanliga lösningsmedel
Order Info
Ytvikt: 68 g/m 2 .
Specifications
Produkttyp Torrtork
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyestercellulosa
Basvikt 67
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 12 x 12 tum.
För användning med (applikation) Designad för kritiska miljöer där låg partikelgenerering och hög absorptionsförmåga är viktiga faktorer, utmärkt för användning i anläggningar för tillverkning av integrerade kretsar, kretskort och elektroniska komponenter