Läs mer
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven Torrtorkare, ISO Klass 6/7
Produktkod. 15634987 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12000
Paket med 3000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15634987 6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm) -
15654987 12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm) -
15624987 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) Paket med 12000
15644987 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15634987 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6395.00 SEK
    4022.75 SEK / Paket med 6000
    Save 2372.25 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
För ISO Klass 6 och 7 applikationer
Ekonomiska all-purpose nonwoven-torkar gjorda av en blandning av 55 % cellulosa och 45 —% polyester kombinerar naturlig fibers absorberande förmåga med renheten och styrkan hos syntetfiber.
  • Hydroentanglement-processen använder vattenstrålar för att blanda fibrer, vilket eliminerar behovet av kemiska bindemedel
  • Ger utmärkt dubbelriktad styrka och mycket låga nivåer av lösningsmedel som kan extraheras
  • Erbjuder överlägsen våt- och torrstyrka, lösningsmedelskompatibilitet och syrabeständighet
  • Kommer inte att repa eller nöta känsliga precisionskomponenter
Beställningsinfo
Finns som torrtorkare eller i en CleanPak™ förmättad med 70 % isopropylalkohol. Ytvikt: 67 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Torrtork
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.24 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 15.24 cm
Material Polyestercellulosa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 69
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Mått (L x B) 6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm)
För användning med (applikation) Designad för allmän avtorkning där ekonomi och renlighet är av avgörande betydelse, idealisk för applikationer där hög absorptionsförmåga och låga extraherbara ämnen är viktiga faktorer.