Beskrivning
- Förmättad
- Ekonomiska all-purpose nonwoven-torkare gjorda av en blandning av 55 % cellulosa och 45 —% polyester kombinerar naturlig fibers uppsugningsförmåga med renhet och styrka hos syntetfiber
- Hydroentanglement-processen använder vattenstrålar för att blanda fibrer, vilket eliminerar behovet av kemiska bindemedel
- Ger utmärkt dubbelriktad styrka och mycket låga nivåer av lösningsmedel som kan extraheras
- Erbjuder överlägsen våt- och torrstyrka, lösningsmedelskompatibilitet och syrabeständighet
- Kommer inte att repa eller nöta känsliga precisionskomponenter
Beställningsinfo
Finns som torrtorkare eller i en CleanPak™ förmättad med 70 % isopropylalkohol. Ytvikt: 67 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvätad torkduk |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Längd (metrisk) | 20.32 cm |
| Bredd (engelska) | 8 tum |
| Bredd (metrisk) | 15.24 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 69 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Mått (L x B) | 8 x 6 tum. (20,32 x 15,24 cm) |
| Visa mer |