Beskrivning
- Förmättad
- Ekonomiska all-purpose nonwoven-torkare gjorda av en blandning av 55 % cellulosa och 45 —% polyester kombinerar naturlig fibers uppsugningsförmåga med renhet och styrka hos syntetfiber
- Hydroentanglement-processen använder vattenstrålar för att blanda fibrer, vilket eliminerar behovet av kemiska bindemedel
- Ger utmärkt dubbelriktad styrka och mycket låga nivåer av lösningsmedel som kan extraheras
- Erbjuder överlägsen våt- och torrstyrka, lösningsmedelskompatibilitet och syrabeständighet
- Kommer inte att repa eller nöta känsliga precisionskomponenter
Beställningsinfo
Finns som torrtorkare eller i en CleanPak™ förmättad med 70 % isopropylalkohol. Ytvikt: 67 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förvätad torkduk |
| Längd (engelska) | 11 tum |
| Längd (metrisk) | 27.9 cm |
| Bredd (engelska) | 11 tum |
| Bredd (metrisk) | 22.9 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 69 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Mått (L x B) | 11 x 9 tum. (28 x 23 cm) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- texwipe wipers pre-wetted with 60-70% IPA
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol