Läs mer
Texwipe™ TexWrite™ TexNotes anteckningsblock
Produktkod. 11595415 Handla allt Texwipe Produkter
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 11595415
Brand: Texwipe™ TX5820
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att lägga till anteckningar till dokument, rapporter, utrustning och arbetsytor utan risk för skador eller kontaminering
Funktioner
  • Blå TexWrite™ 22 renrumsförband
  • Eget, tillfälligt lim
  • 72 ark per block
  • Renrumsförpackad
  • Längdx Bredd: 7,62x 10,16 cm (3x 4 tum)
Fördelar
  • Ultraclean med låg partikel- och fibergenerering
  • Låg resthalt, avtagbart lim
  • Låg jonkontamination
Specifikationer
Material Polymer elastomer
Färg Blått
Mått (L x B) 3 x 4 tum.
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (engelska) 4 tum
Bredd (metrisk) 102 mm
För användning med (applikation) Dokumentkommentarer, utrustningsmärkning, anteckningar och påminnelser
Produkttyp Självhäftande anteckningsblock
Vikt (engelska) 22 lb.
Vikt (metrisk) 32.6 gsm