Läs mer
Texwipe™ TexTra™ och TexTra™ 10 Sterila Renrumstorkare
Produktkod. 11525335 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Konstruktion:
Förseglad gräns
Standard Edge
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Konstruktion Förpackningsstorlek
11525335 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum) Standard Edge Paket med 100
17218889 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm) Förseglad gräns -
15742406 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm) Förseglad gräns Paket med 100
17208889 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Förseglad gräns -
15732406 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Förseglad gräns Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11525335 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 SEK
    1631.02 SEK / Paket med 100
    Save 468.98 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
För ISO Klass 3 till 5 renrum
  • Tjocka enkelskiktstorkare ger absorptionsförmågan hos tvåskiktstorkare
  • Tätstickad konstruktion ger bra nötningsbeständighet för rigorösa avtorkningsapplikationer
  • Låga nivåer av släppbara partiklar, joner och icke-flyktiga rester
  • TexTra 10 torkare har termiskt förseglade kant för att förhindra att partiklar och fibrer frigörs
  • Sterila torkare gammabestrålade till en Sterility Assurance Level på 10 -6 och dubbelförpackade i lösningsmedelssäkra påsar
Beställningsinfo
Staplad packad.
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 233
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Konstruktion Standard Edge
Kanter Sluten
Mått (L x B) 30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Renrum
Lager 1-ply
Sterilitet Sterila