Läs mer
Texwipe™ TexTra™ och TexTra™ 10 Sterila Renrumstorkare
Produktkod. 15732406 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15732406
Brand: Texwipe™ TX3224
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För ISO Klass 3 till 5 renrum
  • Tjocka enkelskiktstorkare ger absorptionsförmågan hos tvåskiktstorkare
  • Tätstickad konstruktion ger bra nötningsbeständighet för rigorösa avtorkningsapplikationer
  • Låga nivåer av släppbara partiklar, joner och icke-flyktiga rester
  • TexTra 10 torkare har termiskt förseglade kant för att förhindra att partiklar och fibrer frigörs
  • Sterila torkare gammabestrålade till en Sterility Assurance Level på 10 -6 och dubbelförpackade i lösningsmedelssäkra påsar
Beställningsinfo
Staplad packad.
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.9 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.9 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 233
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Kanter Sluten
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) Renrum
Lager 1-ply
Sterilitet Sterila