Läs mer
Texwipe™ TexTra™ och TexTra™ 10 Sterila Renrumstorkare
Produktkod. p-4909733 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 tum)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17218889
Brand: Texwipe™ TX3225
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 3 till 5 renrum
  • Tjocka enkelskiktstorkare ger absorptionsförmågan hos tvåskiktstorkare
  • Tätstickad konstruktion ger bra nötningsbeständighet för rigorösa avtorkningsapplikationer
  • Låga nivåer av släppbara partiklar, joner och icke-flyktiga rester
  • TexTra 10 torkare har termiskt förseglade kant för att förhindra att partiklar och fibrer frigörs
  • Sterila torkare gammabestrålade till en Sterility Assurance Level på 10 -6 och dubbelförpackade i lösningsmedelssäkra påsar
Beställningsinfo
Staplad packad.
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 233
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Kanter Sluten
Mått (L x B) 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
För användning med (applikation) Renrum
Lager 1-ply
Sterilitet Sterila