Läs mer
Texwipe™ TexWrite™ 10 MP dokumentationspapper
Produktkod. 16368841 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Färg:
Vit, Blå
Produktkod. Färg
16368841 Vit, Blå
1 options
Produktkod. 16368841 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX5800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12145.00 SEK
    9445.38 SEK / Paket med 500
    Save 2699.62 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-03-2027
100% syntetisk plåt
Högpresterande dokumentationsmaterial designat för ultrarena tillverkningsmiljöer som inte tål cellulosakontamination.
  • Ultraclean med låg partikelgenerering och toneravfall
  • Utmärkt bläckfångning utan risk för smetning
  • Låg ESD-potential för minskad risk för elektrostatisk skada
  • Kompatibel med bläckstråle-, laser- och tonerbaserade skrivare och kopiatorer
  • Kulspetspennor glider lätt över ytan utan att hoppa eller hoppa
  • Återvinningsbar som plast
  • Autoklaverbar för användning i sterila miljöer
Beställningsinfo
Lakan mäter 8,5 x 11 tum. Förpackade 100 ark per ris, fem ris per fodral.
Specifikationer
Material Syntetisk
Färg Vit, Blå
Mått (L x B) 8,5 x 11 tum.
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 216 mm
Bredd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 279 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Ultraclean tillverkningsmiljöer som inte tål cellulosakontamination
Produkttyp Renrumsdokumentationspapper