Beskrivning
- Alla sidor sekventiellt numrerade med dubbla signaturrader och datum för att ge ytterligare registersäkerhet
- Permanent förseglad, kemikaliebeständig Mylar™ täcka
- Innehåller 100 college-styrda blå lakan gjorda av hållbara TexWrite substrat och tryckt med lätt tonad bläck med låg natriumhalt och låg kalciumhalt
Beställningsinfo
Varje anteckningsbok är dubbelt krymplindad i skyddande polypropen.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Silikon |
| Färg | Blått |
| Täckmaterial | Mylar Sluten |
| Mått (L x B) | 8,2 x 11 tum. |
| Längd (engelska) | 8,2 tum |
| Längd (metrisk) | 216 mm |
| Bredd (engelska) | 11 tum |
| Bredd (metrisk) | 279 mm |
| För användning med (applikation) | Laboratorieanteckningsbok, kritisk journalföring, juridisk inspelning |
| Produkttyp | Renrumsanteckningsbok |