Läs mer
Texwipe™ ThermaSeal™ 60 Wipers är 100 % kontinuerlig filament, dubbelstickad polyester
Produktkod. 15732396 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15732396 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) Paket med 150
1 options
Produktkod. 15732396 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX2069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    433.88 SEK / Paket med 150
    Save 45.12 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 3 till 7 (klass 1 till 10 000) applikationer
  • 100 % dubbelstickat polyestertyg med kontinuerlig filament ger bra absorptionsförmåga, avtorkningseffektivitet och nötningsbeständighet
  • Ekonomisk varmskurna torkare av polyester för allrengöring i kritiska renrumstillämpningar
  • Termiskt förseglade kanter för fiberkontroll
Beställningsinfo
Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 renrum med lösningsmedelssäker Bag-Within-A-Bag™ renrumsförpackning. Ytvikt, 122 g/m 2 .
Specifikationer
Produkttyp Torrtork
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 122
Konstruktion 100 % kontinuerlig filament dubbelstickad konstruktion
Kanter Termiskt förseglad
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) För ISO Klass 3 till 5 (Klass 1 till 100) allmänna rengörings- och rengöringsapplikationer för renrum