Läs mer
Texwipe™ Thermaseal™ 70 Torkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum.
Beskrivning
- Producerad, inpackad ISO Klass 4 renrum
- Hot cut
- Termiskt förseglade kanter
- Kontinuerlig filament
- Dubbelstickad
- Mått: 23x 23 cm (9x 9 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Thermaseal 70 Torkare |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Material | Polyester |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. |
| Förpackningsmängd | 150 Torkar/påse |