Läs mer
Texwipe™ TOC Rengöringsvalideringssatser
Produktkod. 10514495 Handla allt Texwipe Produkter
Change view
Produkttyp:
Valideringssats
Valideringssats, långhandtagspinne
För användning med (applikation):
Provtagning av 12 produktionsområden
Provtagning av 72 produktionsområden
Förpackningsstorlek:
18 uppsättningar
Paket med 18
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
10514495 Valideringssats Provtagning av 72 produktionsområden Varje
11521264 Valideringssats Provtagning av 12 produktionsområden Paket med 18
15500023 Valideringssats, långhandtagspinne Provtagning av 12 produktionsområden 18 uppsättningar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10514495 Leverantör Texwipe™ Leverantörsnummer TX3342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5212.40 SEK
    4995.21 SEK / Paket med 1
    Save 217.19 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Vials, swabs, and labels for sampling 12 or 72 production areas, and container for sample transport.
Designad för att förenkla provtagning för rengöringsvalidering. Kit kompatibla för användning med Sievers Model 800/900, Anatel ANATOC™ , Teledyne Tekmar , OI Analytisk modell 1010 och Shimadzu TOC-V Series™ TOC-analysatorer.
Flaskor
  • Certifierad låg TOC-nivå (mindre än 10 Glc-mugg/L, mindre än 10 ppb) säkerställer konsistens i ampullens bakgrundsbidrag
  • Förtvättade flaskor har en kapsyl och septa-design för enkel provtagning och analys
  • Överlock av polyeten skyddar septumytan från kontaminering fram till analystillfället
  • Lutande axeldesign minimerar huvudutrymmet för minskad bakgrundshalt
  • Godkänd för användning av TOC-instrumenttillverkaren bullets1 (slut)
Provtagningspinn
  • Certifierad låg TOC-nivå (mindre än 50 Glc-mugg/L, mindre än 50 ppb) säkerställer konsistens i bakgrundsbidraget från pinnen
  • Dubbelt lager, dubbelstickat polyesterhuvud fångar föroreningar i stickad struktur under provtagning
  • Tillåter maximal föroreningsuppsamling och utsläpp i spädningsmedel för att ge utmärkta återvinningshastigheter
  • Med ett skårat, brytbart handtag kan huvudet placeras i flaskan med minimal hantering och kontaminering
  • 100 % polypropenhandtag säkerställer att inga ytterligare föroreningar införs och ger utmärkt kemikaliebeständighet
Certifikat
Analyscertifikat medföljer på varje låda.
Specifikationer
Produkttyp Valideringssats
För användning med (applikation) Provtagning av 72 produktionsområden
Inkluderar 72 40 mL genomskinliga injektionsflaskor bundna septa lock, 144 Low TOC Alpha™ Provtagningspinnen, 72 tomma flaskoretiketter
Kvantitet 1/Cs.