Läs mer
Texwipe™ Vertex™ Torkare
Produktkod. 16395395 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Dry Wiper
Förvätad torkare
Torrtorkare
Förpackningsmängd:
100/Bag
100/påse
150/påse
50/påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Produktkod. 16395395
Brand: Texwipe™ TX42
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För maximal nötningsbeständighet.
  • Tillverkad av 100% polyester
  • Torrtorkare
  • Dubbelstickad design
  • Har förseglad laserkant
  • Icke steril
  • Finns i High Durability, High Sorption och Microdenier-serien
  • Sorbenskapaciteten är mellan 350 och 450 ml/m 2
Specifikationer
Produkttyp Torrtorkare
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Material Polyester
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999
Konstruktion Dubbelstickad
Kanter Skarp förseglad laser
Mått (L x B) 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
För användning med (applikation) Idealisk för användning på ytor med vassa kanter och spillkontroll
Förpackningsmängd 100/påse