Läs mer
Texwipe™ Vertex™ Torkare
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm)
Produkttyp:
Dry Wiper
Förvätad torkare
Torrtorkare
Förpackningsmängd:
100/Bag
100/påse
150/påse
50/påse
Förpackningsstorlek:
Paket med 1500
Beskrivning
- Made of 100% polyester
- Dry wiper
- Double-knit design
- Have sealed laser edge
- Nonsterile
- Available in High Durability, High Sorption and the Microdenier Series
- Sorbency capacity is between 350 and 450mL/m2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torrtorkare |
| Längd (engelska) | 9 in. |
| Längd (metrisk) | 22.9 cm |
| Bredd (engelska) | 9 in. |
| Bredd (metrisk) | 22.9 cm |
| Material | Polyester |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
| Konstruktion | Double-knit |
| Kanter | Sharp sealed laser |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum (22,86 x 22,86 cm) |
| Visa mer |