missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tezacaftor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tezacaftor |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27F3N2O6/c1-24(2,13-33)22-8-14-7-18(17(27)10-19(14)31(22)11-16(34)12-32)30-23(35)25(5-6-25)15-3-4-20-21(9-15)37-26(28,29)36-20/h3-4,7-10,16,32-34H,5-6,11-13H2,1-2H3,(H,30,35)/t16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 520.1821 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?