Läs mer
TFAP, MedChemExpress
Produktkod. 16467407
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16467407 5 mg -
16445526 100 mg -
16424698 10 mg -
16410987 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16467407 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112731
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.
TFAP is a selective cyclooxygenase-1 (COX-1) inhibitor, with an IC50 of 0.8 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TFAP
CAS 1011244-68-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10F3N3O
Kvantitet 5 mg
Synonym N-(5-Aminopyridin-2-yl)-4-(trifluoromethyl)benzamide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 155 mg/mL (551.15 mM)
LEDER O=C(NC1=NC=C(N)C=C1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 281.23
Formel vikt 281.23
Procent renhet 99.71%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism