Läs mer
TFAP2C Rabbit anti-Human, CoraLite 555, Polyclonal, Proteintech
Produktkod. p-7227648 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Kvantitet:
20 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17721349 20 μL
17711349 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17721349 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer CL5551457220UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TFAP2C Polyclonal antibody specifically detects TFAP2C in Human samples. It is validated for FC (Intra)
Specifikationer
Antigen TFAP2C
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 1000 μg/mL
Konjugera CoraLite 555
Formulering PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Genaccessionsnr. BC007566
Värd art Rabbit
Reningsmetod Antigen affinity purification
Kvantitet 20 μL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7022
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG