Läs mer
Ebro Electronic™ TFE 510 ersättningssond för kärntermometer
Produktkod. 11793499
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +300 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11793499 -50 °C till +300 °C Varje
1 options
Produktkod. 11793499 Leverantör Ebro Electronic™ Leverantörsnummer 13415516
I lager
Sond med blå silikonkabel
För olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS-direktivet 2011/65/EU
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) olika tillämpningar inom livsmedel och läkemedel
Höjd (metrisk) 30 mm
Typ av nedsänkning Helt eller partiellt
Inkluderar fabrikskalibreringscertifikat
Längd (metrisk) 250 mm
Längd (metrisk) kabel 60 cm
Material Metall
Modell TPE 400
Sondtyp Genomslag
Vikt (metrisk) 0.12 kg
Produkttyp Penetrationssond
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
För användning med (utrustning) TFE 510-1
Bredd (metrisk) 100 mm