Läs mer
Ebro Electronic™ TFH 610 / TFH 620 Termo-Hygrometer serie
Beskrivning
- robust och slagtålig
- Hög noggrannhet
- °C/° F valbar
- Cirka 5 års batteritid
- Automatisk avaktivering
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Termohygrometer |
| Fuktighetsområde | 0 till 100 % |
| Upplösning | 0.1% rH |
| Noggrannhet | ±2,5 % rH |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |
| Temperaturnoggrannhet | ±0,5 °C |
| Temperaturupplösning | 0,1 °C |
| Mått (L x B x H) | 115 x 54 x 22 mm |
| Vikt (metrisk) | 90 g |
| Inkluderar | Fast fuktsond |