Läs mer
WTW™ TFK™ 325/HC-3 temperatursensor
Produktkod. 10727602
Change view
Längd (metrisk) kabel:
3 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel Förpackningsstorlek
10727602 3 m Varje
1 options
Produktkod. 10727602 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 109823
Beräknad leverans: 07-12-2026
Temperatursensorer av WTW används med pH- och ORP-elektroder som inte har en egen temperatursensor
pH- och ORP-mätningar ska alltid ha en temperaturindikering. Under pH-mätning, indikering av en temperatur för att kompensera temperatureffekten, och dokumentationen, med ORP-mätning, endast i dokumentationssyfte. Vid ISE-mätning är det viktigt att kalibreringen och mätningen utförs i samma temperaturområde. Temperatursensorer av WTW används med pH- och ORP-elektroder som inte har en egen temperatursensor. Temperaturgivarna är utrustade med två 4 mm bananpluggar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För pH-elektroder
Typ Temperatursensor
Längd (metrisk) 3 m
Längd (metrisk) kabel 3 m
Temperatursensor Ja