Läs mer
WTW™ TFK™ 325/HC temperatursensor
Beskrivning
pH- och ORP-mätningar ska alltid ha en temperaturindikering. Under pH-mätning, indikering av en temperatur för att kompensera temperatureffekten, och dokumentationen, med ORP-mätning, endast i dokumentationssyfte. Vid ISE-mätning är det viktigt att kalibreringen och mätningen utförs i samma temperaturområde. Temperatursensorer av WTW används med pH- och ORP-elektroder som inte har en egen temperatursensor. Temperaturgivarna är utrustade med två 4 mm bananpluggar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | För pH-elektroder |
| Typ | Temperatursensor |
| Längd (metrisk) | 1 m |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Temperatursensor | Ja |