Läs mer
WTW™ TFK™ 325 Temperatursensor
Produktkod. 10697291
Change view
Längd (metrisk) kabel:
1 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) kabel unitSize
10697291 1 m Varje
1 options
Produktkod. 10697291 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 102280
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperatursensorer av WTW används med pH- och ORP-elektroder som inte har en egen temperatursensor
pH- och ORP-mätningar ska alltid ha en temperaturindikering. Under pH-mätning, indikering av en temperatur för att kompensera temperatureffekten, och dokumentationen, med ORP-mätning, endast i dokumentationssyfte. Vid ISE-mätning är det viktigt att kalibreringen och mätningen utförs i samma temperaturområde. Temperatursensorer av WTW används med pH- och ORP-elektroder som inte har en egen temperatursensor. Temperaturgivarna är utrustade med två 4 mm bananpluggar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Temperatursensor
Längd (metrisk) 1 m
Längd (metrisk) kabel 1 m
Temperatursensor Ja