missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ TFPI2 Monoclonal Antibody (OTI1G10)

Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA526719
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TFPI2 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)
TFPI2 may play a role in the regulation of plasmin-mediated matrix remodeling. It inhibits trypsin, plasmin, factor VIIa/tissue factor and weakly factor Xa. TFPI2 has no effect on thrombin.
Specifikationer
| TFPI2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P48307 | |
| TFPI2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 23-235 of TFPI2 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1G10 | |
| Unconjugated | |
| TFPI2 | |
| AV000670; Placental protein 5; PP5; PP5/TFPI-2; PP5FLJ21164; REF1; REF-1; retinal pigment epithelium cell factor 1; TFPI2; TFPI-2; TFPI-2REF1; Tissue factor pathway inhibitor 2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 7980 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering