missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TFRGAP-NH2

Beskrivning
TFRGAP-NH2 is a protease-activated receptor 3 (PAR3) peptide agonist. In vitro, it increases the expression of heme oxygenase (HO)-1 in osteoarthritis synovial fibroblasts (OASFs).
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 0.95 |
| CAS | 1872435-09-0 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | M.W.-observed: 646.75 |
| Kvantitet | 1 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?