Läs mer
Thermo Scientific™ Tft.-45.6 Rotor med fast vinkel
Produktkod. 12151640 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
40 x 6 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12151640
Brand: Thermo Scientific™ 11637
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför en mängd olika applikationer med den mångsidiga Thermo Scientific™ TFT-45.6 Fixed Angle Rotor, som inkluderar en rad funktioner.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Series Golvmodell Centrifuge
Rekommenderas för:
Serumlipoproteinflotation, multipel-DNA och virusisolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TFT-45.6 Rotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 40 x 6 mL
Max. RCF 238 859 xg (yttre rad), 204 252 xg (inre rad)
Max. Hastighet 45,000 rpm
Radie (metrisk) 105,6 mm Yttre, 90,3 mm Inre
Radie (metrisk) Min. 76,0 mm Yttre, 60,7 mm Inre
K-faktor 44.1 Yttre rad/49.6 Inre rad
Max. Rörlängd 66 mm
Max. Diameter på rör 13 mm
Nettovikt 24.3 lb. (10.9 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 20°
Genomsnittlig RCF 205 383 xg Ytter/170 755 xg Inre
Min. RCF 171 906 xg Yttre; 137 299 xg Inre