Läs mer
Thermo Scientific™ Tft.-80.2 Rotor med fast vinkel
Produktkod. 12181690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
12 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12181690 12 x 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 12181690 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 54456
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233594.73 SEK
    175011.49 SEK / Paket med 1
    Save 58583.24 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Öka provbearbetningen med kapaciteten på 12 platser Thermo Scientific™ TFT-80.2 Rotor med fast vinkel.
Rekommenderas för:
Liten volym; Protein-, virus- och DNA-isolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TFT-80.2 Rotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 12 x 2 ml
Max. RCF 429,643 x g
Max. Hastighet 80,000 rpm
Radie (metrisk) 60.1 mm
Radie (metrisk) Min. 33.9 mm
K-faktor 22.6
Max. Rörlängd 51 mm
Max. Diameter på rör 8 mm
Nettovikt 5.5 lb. (2.5 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 25°
Genomsnittlig RCF 335,994 x g
Min. RCF 242,344 x g