Läs mer
Thermo Scientific™ Tft.-80.4 Fixed Angle Rotor för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Produktkod. 12171690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
10 x 4,4 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12171690 10 x 4,4 ml Varje
1 options
Produktkod. 12171690 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 54356
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-02-2027
Öka provbearbetningen med kapaciteten på 10 platser Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4.4mL Rotor med fast vinkel.
Öka provbearbetningen med kapaciteten på 10 platser Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4.4mL Rotor med fast vinkel.
Rekommenderas för:
Protein-, virus- och DNA-isolering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TFT-80.4 Rotor med fast vinkel
Material Titan
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 10 x 4,4 ml
Max. RCF 468,246 x g
Max. Hastighet 80,000 rpm
Radie (metrisk) 65.5 mm
Radie (metrisk) Min. 34.1 mm
K-faktor 25.8
Max. Rörlängd 60 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
Nettovikt 7.7 lb. (3.5 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 25°
Genomsnittlig RCF 356,010 x g
Min. RCF 243,774 x g