Läs mer
Ebro Electronic™ TFX kärntermometerserie
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10694273
Sondtyp:
Fast
Glasbelagd
Spets, Pt 1000 sensor
Spetsig
Trubbig
Inkluderar:
No Cable
Silikonkabel
Termometer, sensor, kalibreringscertifikat, bruksanvisning
Modell:
TFX 410
TFX 410-1 & TPX 200
TFX 410-1 TPX 400
TFX 410-1 och TPX 100
TFX 410-1 och TPX 200-40
TFX 410-1 och TPX 300
TFX 410-1 och TPX 400-150
TFX 410-1 och TPX 440
TFX 420 + TPX 200
TFX 420 + TPX 400
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10694273
Brand: Ebro Electronic™ 13405410A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Exakt och mycket robust termometer med stor display
Termometer för olika applikationer inom livsmedel, laboratorier, industriell användning. Alla termometrar inkluderar ett fabrikskalibreringscertifikat. Termometern mäter med PT 1000 temperaturgivare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktivet 2011/65/EU; Elektromagnetisk kompatibilitetsföreskrifter 2016 BS EN 61326-1:2013; Begränsningen av användningen av vissa farliga ämnen i bestämmelser om elektrisk och elektronisk utrustning 2012; EN 13485; (EG) 1935/2004 Material och artiklar som kommer i kontakt med livsmedel; Food and Feed Hygiene and Safety Regulations 2020 2020 nr 1504; DEL 3; Regel 16
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) För bagerier, slakterier och för livsmedelsindustrin
Höjd (metrisk) 52 mm
Inkluderar Silikonkabel
Längd (metrisk) 335 mm
Längd (metrisk) kabel 600 mm
Material Rostfritt stål och plast, Plastic
Modell TFX 410
Sondtyp Fast
Vikt (metrisk) 0.18 kg
Produkttyp Precision Core Termometer
Datalagring Hold (Håll)
Beskrivning Med silikonkabel
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Fabrikskalibrerad
För användning med (utrustning) AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
Batteritid Cirka 5 år
Batterityp Litium 3 V/Typ CR 2477
Noggrannhet ±0,3 °C/± 0,5 °F
Nedsänkningslängd 120 mm
Visa LCD
Bredd (metrisk) 50 mm