Läs mer
Ebro Electronic™ TFX 430 Precision Termometer
Beskrivning
TFX 430 modell precision termometer. Dessa precisionstermometrar drivs av ett utbytbart litiumbatteri och är praktiska, vattentäta temperaturmätningsenheter för en hel rad mät- och kontrollapplikationer i laboratoriet och inom industrin.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktivet 2011/65/EU; Elektromagnetisk kompatibilitetsföreskrifter 2016 BS EN 61326-1:2013; Begränsningen av användningen av vissa farliga ämnen i bestämmelser om elektrisk och elektronisk utrustning 2012 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Applikationer: Laboratorie, temperaturövervakning, mätning av luft, vätskor, sega ämnen, aggressiva medier och ytor |
| Höjd (metrisk) | 54 mm |
| Inkluderar | Termometer, sensor, kalibreringscertifikat, bruksanvisning |
| Längd (metrisk) | 355 mm |
| Mätningstid | 1 till 15 sek. |
| Modell | TFX 430 och TPX 130 |
| Sondtyp | Trubbig |
| Upplösning | 0,01 °C från− 100° till+ 199,99 °C; 0,1 °C för återstående mätområde |
| Visa mer |