Läs mer
Ebro Electronic™ TFX 430 Precision Termometer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10739063
Sondtyp:
Glasbelagd
Spetsig
Trubbig
Utan sond
Längd (metrisk):
190 mm
355 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10739063
Brand: Ebro Electronic™ 13405438A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Referenstermometer med utbytbar PT 100-sond
TFX 430 modell precision termometer. Dessa precisionstermometrar drivs av ett utbytbart litiumbatteri och är praktiska, vattentäta temperaturmätningsenheter för en hel rad mät- och kontrollapplikationer i laboratoriet och inom industrin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EMC-direktiv 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-direktivet 2011/65/EU; Elektromagnetisk kompatibilitetsföreskrifter 2016 BS EN 61326-1:2013; Begränsningen av användningen av vissa farliga ämnen i bestämmelser om elektrisk och elektronisk utrustning 2012
Diameter (metrisk) sond 3 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Applikationer: Laboratorie, temperaturövervakning, mätning av luft, vätskor, sega ämnen, aggressiva medier och ytor, Processövervakning
Höjd (metrisk) 54 mm
Inkluderar Termometer, sensor, kalibreringscertifikat, bruksanvisning
Längd (metrisk) 355 mm
Längd (metrisk) sond 130 mm
Material ABS-plast
Modell TFX 430 och TPX 230
Sondtyp Spetsig
Vikt (metrisk) 90 g
Produkttyp Precision termometer
Datalagring Hold (Håll)
Max. Temperatur (engelska) 932 °F
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (engelska) -148 °F
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till +500 °C
Kalibrerad Fabrikskalibrerad
För användning med (utrustning) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330
Batteritid Cirka 5 år
Batterityp Litium 3 V/Typ CR 2477
Noggrannhet ±0,05 °C/± 0,09 °F
Nedsänkningslängd 120 mm
Visa LCD
Bredd (metrisk) 162 mm