Läs mer
TG 100572 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
TG 100572 Hydrochloride is a multi-targeted kinase inhibitor which inhibits receptor tyrosine kinases and Src kinases
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | TG 100572 Hydrochloride |
| CAS | 867331-64-4 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H27Cl2N5O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=CC=C(O)C=C1C2=CC(C)=C(N=C(NC(C=C3)=CC=C3OCCN4CCCC4)N=N5)C5=C2.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 512.43 |
| Formel vikt | 512.43 |
| Visa mer |