Läs mer
TG003, MedChemExpress
Produktkod. 16496736
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16496736 100 mg
16476458 10 mg
16412567 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496736 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15338
MedChemExpress TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty; inhibits Clk1 and Clk4 with IC50 values of 20 and 15 nM, respectively.
TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TG003
CAS 719277-26-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H15NO2S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (501.34 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(/C=C1SC2=CC=C(C=C2N\1CC)OC)=O.[Z]
Molekylvikt (g/mol) 249.33
Formel vikt 249.33
Procent renhet 98.77%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease