Läs mer
TG100-115, MedChemExpress
Produktkod. 16449816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16449816 50 mg
16435997 5 mg
16413278 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16449816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress TG100-115 is a selective PI3Kγ/PI3Kδ inhibitor with IC50s of 83 and 235 nM, respectively.
TG100-115 is a selective PI3Kγ/PI3Kδ inhibitor with IC50s of 83 and 235 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TG100-115
CAS 677297-51-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H14N6O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (96.23 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C)
LEDER NC1=C(C(N=C2C3=CC(O)=CC=C3)=NC(N)=N1)N=C2C4=CC(O)=CC=C4
Molekylvikt (g/mol) 346.34
Formel vikt 346.34
Procent renhet 98.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation