missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TG100-115, TRC

Produktkod. 30454389
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454389 5 mg
30454174 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30454389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3377955MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 677297-51-7
Molekylformel C18H14N6O2
Molekylvikt (g/mol) 346.34
Synonym TG 100115, 6,7-Bis(3-hydroxyphenyl)pteridine-2,4-diamine, TG100-115
IUPAC-namn 3-[2,4-diamino-7-(3-hydroxyphenyl)pteridin-6-yl]phenol
LEDER Nc1nc(N)c2nc(c3cccc(O)c3)c(nc2n1)c4cccc(O)c4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,3'-(2,4-Diamino-6,7-pteridinediyl)bis-phenol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H14N6O2/c19-16-15-17(24-18(20)23-16)22-14(10-4-2-6-12(26)8-10)13(21-15)9-3-1-5-11(25)7-9/h1-8,25-26H,(H4,19,20,22,23,24)
Formel vikt 346.1178
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.