Läs mer
TG101209, MedChemExpress
Produktkod. 16453958
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16453958 10 mg
16436677 5 mg
16434976 100 mg
16410317 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16453958 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress TG101209 is a selective JAK2 inhibitor with IC50 of 6 nM, less potent to Flt3 and RET with IC50 of 25 nM and 17 nM, appr 30-fold selective for JAK2 than JAK3, and sensitive to JAK2V617F and MPLW515L/K mutations.
TG101209 is a selective JAK2 inhibitor with IC50 of 6 nM, less potent to Flt3 and RET with IC50 of 25 nM and 17 nM, appr 30-fold selective for JAK2 than JAK3, and sensitive to JAK2V617F and MPLW515L/K mutations.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TG101209
CAS 936091-14-4
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H35N7O2S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (98.10 mM)
LEDER O=S(C1=CC=CC(NC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)C)=NC=C2C)=C1)(NC(C)(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 509.67
Formel vikt 509.67
Procent renhet 98.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease