Läs mer
TGF-beta Antibody (TGFB/7240), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24126C
5499.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18585038
  • 6430.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
TGF-beta Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TGF-beta
Monoclonal
DyLight 650
CED, DPD1, LAP, TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Recombinant fragment (around aa200-390) of human TGF-beta protein
0.1 mL
Cytokine Research, Extracellular Matrix
7040
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
TGFB/7240
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified