Läs mer
TGSH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Diallyl-4,4'-dihydroxydiphenylsulfone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C18 H18 O4 S |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O4S/c1-3-5-13-11-15(7-9-17(13)19)23(21,22)16-8-10-18(20)14(12-16)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2 |
| Formel vikt | 330.0926 |
| Procent renhet | >95% |